Documentos clave
GF07846511
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, Co 66%/Si 15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, thickness 0.018 mm, length 10 m, coil width 50.8 mm
Sinónimos:
CO810220
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 078-465-11
L
10 m
coil width
50.8 mm
thickness
0.018 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)