DWKWGW538VTMLA
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Methanol (in English, French, Spanish, OSHA), capacity 500 mL
Sinónimos:
WGW538VTMLA
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Características
label Methanol (in English, French, Spanish, OSHA)
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon WGW538VTMLA
capacidad
500 mL
Categorías relacionadas
Aplicación
Ideal for methanol dispensing within the laboratory
Características y beneficios
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips. Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)