DWKWGW531VTML
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Acetone (in English, French, Spanish), capacity 250 mL
Sinónimos:
WGW531VTML
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Características
label Acetone (in English, French, Spanish)
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon WGW531VTML
capacidad
250 mL
Categorías relacionadas
Aplicación
Ideal for acetone dispensing within the laboratory
Características y beneficios
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips. Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)