CLS7082013
Pyrex® VISTA™ culture tube, rimless
diam. × L 13 mm × 100 mm
Sinónimos:
culture tubes, test tubes, test tubes glass, Corning® 70820
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
round bottom tube
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
envase
case of 200
fabricante / nombre comercial
Corning 70820-13
capacidad
9 mL
diám. × L
13 mm × 100 mm
color
clear
Descripción general
- Pyrex® VISTA™ culture tubes are made of chemically resistant borosilicate glass.
- The rimless design facilitates convenient plugging and rack storage.
- The reusable tubes feature fire polished ends.
- Includes a blue marking spot (except for the 22 mm and 25 mm O.D. tubes).
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)