Documentos clave
CLS66402250
PYREXPLUS® Squibb separatory funnel, Pyrex® tapered stopper, PTFE stopcock
funnel capacity 250 mL
Sinónimos:
Corning® 66402
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
tamaño de la llave de paso
4
tamaño tapón
22
fabricante / nombre comercial
Corning 66402-250
embudo capacidad
250 mL
vástago D.E. × Al
10 mm × 65 mm , below stopcock
Descripción general
Features a protective plastic coating. Coating helps prevent glass from shattering and reduces spills. Fully autoclavable (121°C) and resistant to thermal shock.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)