Documentos clave
CLS31760250C
Pyrex® gas-washing bottle with fritted disc
capacity 250 mL, stopper joint: ST/NS 40/50
Sinónimos:
glass bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
Junta
joint: ST/NS stopper40/50
Características
cap
fritted
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 31760-250C
capacidad
250 mL
diám. × Al
51 mm × 250 mm
tuberías D.E.
8 mm
tamaño de poro
porositycoarse
coarse
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)