Documentos clave
CLS2679638
Corning® polypropylene closure
orange
Sinónimos:
Corning closure
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
descripción
fits neck O.D. 37 mm
fabricante / nombre comercial
Corning 26796-38
color
orange
Categorías relacionadas
Descripción general
For culture tubes and flasks with long rimless necks. Position closure open for gas exhange or closed for humidified environment. Internal drip ring minimizes contamination.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)