BAF146440000
SP Bel-Art® Urbanti High-Speed Filter Funnels
polymethylpentene, capacity 76 mL (2.6 oz)
Sinónimos:
PMP funnel, clear funnel, filter funnel, hight speed filter
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polymethylpentene
Características
to hold 110 ‑ 125 mm
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F14644-0000
Al total
5.3125 in. (135 mm)
capacidad
76 mL (2.6 oz)
diám. del filtro
110/125 mm
stem I.D. × L × O.D.
0.25 in. (7 mm) × 3 in. (76 mm) × 0.375 in. (10 mm)
top I.D. × O.D.
2.75 in. (70 mm) × 3.1875 in. (80 mm)
Descripción general
Características y beneficios
- Vertical outer ribs prevent airlock
- Glass-clear
- Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
- Heat resistant to 177ºC (350ºF)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)