Merck
ALD00412
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(fluorosulfonyloxy)benzoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9FO5S
Peso molecular:
248.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
descripción
Fp: >230°F
Nivel de calidad
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.479
densidad
1.340 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
O=S(OC1=CC=C(C(OCC)=O)C=C1)(F)=O
InChI
1S/C9H9FO5S/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)15-16(10,12)13/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
WSJHOCQDJHFOCL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
The following aryl fluorosulfate can be utilized as a cross-coupling partner in Suzuki-Miyaura reactions. The standard reaction conditions for these palladium-catalyzed C-C bond formations are ligand-free and can be performed in water, at room temperatre and are not air sensitive.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)