Merck
A4380
Sigma-Aldrich
Ammonium biborate tetrahydrate
98.9-101.2% B2O3 basis
Sinónimos:
Ammonium tetraborate tetrahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)2B4O7 · 4H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
263.38
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
98.9-101.2% B2O3 basis
Formulario:
powder
Nivel de calidad
Ensayo
98.9-101.2% B2O3 basis
Formulario
powder
pH
~8.8 ( in solution, over a wide range of concentrations)
cadena SMILES
N.N.O.O.O.O.OB1OB(O1)OB2OB(O)O2
InChI
1S/B4H2O7.2H3N.4H2O/c5-1-7-3(8-1)11-4-9-2(6)10-4;;;;;;/h5-6H;2*1H3;4*1H2
Clave InChI
QZNWNKFWDJRMLV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Determination of nucleation kinetics of ammonium biborate tetrahydrate: This study focuses on the metastable zone widths (MZW) of ammonium biborate tetrahydrate, both in its pure state and in the presence of impurities, providing insights into its crystallization kinetics and stability (O Sahin et al., 2014).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)