Merck
921750
Sigma-Aldrich
endo-N-Methyl-5-norbornene-2-carboxamide
≥95%
Sinónimos:
endo-N-Methylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13NO
Número de CAS:
Peso molecular:
151.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
105-108 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
endo-N-Methyl-5-norbornene-2-carboxamide is a norbornene ligand developed in the lab of Guanbing Dong for use in norbornene/palladium catalysis.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zhe Dong et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(43), 12664-12668 (2015-09-04)
Reported herein is a palladium/norbornene-catalyzed ortho-arene acylation of aryl iodides by a Catellani-type C-H functionalization. This transformation is enabled by isopropyl carbonate anhydrides, which serve as both an acyl cation equivalent and a hydride source.