900370
(±)-Catechin-2,3,4-13C3 gallate
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥97% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
OC1=C(C(O)=CC(C(O[13C]([13C]2)[13C](OC3=C2C(O)=CC(O)=C3)C(C=C4O)=CC=C4O)=O)=C1)O
InChI
1S/C22H14O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,23-29H/i8+1,19+1,21+1
Clave InChI
SFJYIQKCXZHKAJ-SFWKTOTKSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)