Merck
761192
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzoic acid-(phenyl-13C6)
≥99% 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6CH7NO2
Peso molecular:
143.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥99% 13C
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
OC([13C]1=[13CH][13CH]=[13C](N)[13CH]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
ALYNCZNDIQEVRV-IDEBNGHGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
339.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
171 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)