761184
1,2-Dimethoxyethane-(methoxy-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC3H10O2
Peso molecular:
91.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
COCCO[13CH3]
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1
Clave InChI
XTHFKEDIFFGKHM-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
41.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)