Merck
726400
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)benzoic acid
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
α-Chloro-o-toluic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
170.59
Beilstein:
1940772
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
crystals
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1CCl
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clave InChI
YTEUDCIEJDRJTM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)