710962
4-Oxo-L-proline hydrobromide
85%
Sinónimos:
(S)-4-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid hydrobromide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
85%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D −32.0°, c = 0.5 in methanol
mp
134-140 °C
grupo funcional
carboxylic acid
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br.OC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1
InChI
1S/C5H7NO3.BrH/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3;/h4,6H,1-2H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
Clave InChI
SFSROLZHCPCODJ-WCCKRBBISA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)