Merck
707201
Sigma-Aldrich
Propionaldehyde-2,2,3,3,3-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Propanal-d5
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CD2CHO
Peso molecular:
63.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
bp
46-50 °C
densidad
0.873 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C=O
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2
Clave InChI
NBBJYMSMWIIQGU-ZBJDZAJPSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-30 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)