666742
3-Formyl-4-isopropoxyphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
mp
98-102 °C
grupo funcional
aldehyde
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)Oc1ccc(cc1C=O)B(O)O
InChI
1S/C10H13BO4/c1-7(2)15-10-4-3-9(11(13)14)5-8(10)6-12/h3-7,13-14H,1-2H3
Clave InChI
MFWMHBLPARKSLU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Used as a lubricating additive in grease for reducing fretting wear
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)