660426
Gold nanoparticles
2-4 nm avg. part. size (TEM), octanethiol functionalized, 2 % (w/v) in toluene
Sinónimos:
Octylthiol functionalized gold nanoparticles
About This Item
Productos recomendados
descripción
nanoparticles
Formulario
nanoparticles
solution
concentración
2 % (w/v) in toluene
tam. prom. pieza
2-4 nm (TEM)
densidad
0.8737 g/mL at 25 °C
grupo funcional
thiol
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCS[Au]
InChI
1S/C8H18S.Au/c1-2-3-4-5-6-7-8-9;/h9H,2-8H2,1H3;/q;+1/p-1
Clave InChI
NXXPCKKHXAOGCX-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?