Merck
659630
Sigma-Aldrich
Polylactide-block-poly(ethylene glycol)-block-polylactide
PLA average Mn 1,500, PEG average Mn 900
Sinónimos:
PLA-PEG-PLA
About This Item
Fórmula lineal:
HO(CHCH3COO)x(CH2CH2O)y(COCHCH3O)zH
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
Nivel de calidad
mol peso
PEG average Mn 900
PLA average Mn 1,500
average Mn (1,500-900-1,500)
marco temporal de la degradación
<12 months
temperatura de transición
Tm 278.5 °C
Tg 7-9 °C
PDI
<1.2
Aplicación
The PLA average Mn value of 3,000 is a combined total between the two PLA blocks.
Características y beneficios
Biodegradable polymer. Applications include drug encapsulation and drug delivery.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
Ver todo