646083
cis-Vaccenic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC17H34O2
Número de CAS:
Peso molecular:
283.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
cambio de masa
M+1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-/i18+1
Clave InChI
UWHZIFQPPBDJPM-WSYCZJLPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
112.8 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)