Merck
617563
Sigma-Aldrich
2,4-Diamino-15N2-1,3,5-triazine
98 atom % 15N, 99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H515N2N3
Peso molecular:
113.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
202-205 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[15NH2]c1ncnc([15NH2])n1
InChI
1S/C3H5N5/c4-2-6-1-7-3(5)8-2/h1H,(H4,4,5,6,7,8)/i4+1,5+1
Clave InChI
VZXTWGWHSMCWGA-MQIHXRCWSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)