Merck
617407
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorobenzamide-α-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H313CO15NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
159.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
mp
145-148 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[15NH2][13C](=O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C7H5F2NO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)/i7+1,10+1
Clave InChI
AVRQBXVUUXHRMY-ZCIFZXMMSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)