606286
2-Phenyl-13C6-phenol
99 atom % 13C
Sinónimos:
[1,1′-Biphenyl]-2-ol-13C6
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
282 °C
mp
57-59 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
Oc1ccccc1-[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H/i1+1,2+1,3+1,6+1,7+1,10+1
Clave InChI
LLEMOWNGBBNAJR-QBTRQFLCSA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
255.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
124 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)