593834
5-Aminolevulinic acid-3-13C hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
solid
mp
156 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
Cl.NCC(=O)[13CH2]CC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i1+1;
Clave InChI
ZLHFONARZHCSET-YTBWXGASSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)