Merck
593516
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H2(F)(OH)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
219.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
112-116 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
bromo
fluoro
cadena SMILES
Oc1c(F)cc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H4BrFO2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
Clave InChI
YYCQXIWKIRQWHN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)