591378
2-(4-Chlorophenethyl)isothiocyanate
97%
Sinónimos:
2-(4-Chlorophenyl)ethyl isothiocyanate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.6000 (lit.)
density
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
chloro
isothiocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(CCN=C=S)cc1
InChI
1S/C9H8ClNS/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-6-11-7-12/h1-4H,5-6H2
InChI key
MRJJYUJULSZFDV-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?