572144
Bromotris(triphenylphosphine)copper(I)
98%
Sinónimos:
Bromotris(triphenylphosphine)copper, Tris(triphenylphosphine)copper(I) bromide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: copper
mp
168-170 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu]Br.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.BrH.Cu/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;1H;/q;;;;+1/p-1
Clave InChI
QXLPGKOIQZWUPL-UHFFFAOYSA-M
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)