Merck
497908
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinónimos:
(2-Cyanoethyl)zinc bromide, Bromo(2-cyanoethyl)zinc
About This Item
Fórmula lineal:
NCCH2CH2ZnBr
Número de CAS:
Peso molecular:
199.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.955 g/mL at 25 °C
grupo funcional
nitrile
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[Zn]CCC#N
InChI
1S/C3H4N.BrH.Zn/c1-2-3-4;;/h1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
ORVPRNKQWGHTKP-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)