492450
Mevalonolactone-1,2-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
DL-Mevalonic-1,2-13C2 lactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C4H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
132.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.473 (lit.)
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C1(O)CCO[13C](=O)[13CH2]1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i4+1,5+1
Clave InChI
JYVXNLLUYHCIIH-MQIHXRCWSA-N
Aplicación
This product may be used as an analytical standard.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?