Merck
492205
Sigma-Aldrich
Diethyl acetamidomalonate-15N
98 atom % 15N
Sinónimos:
1,3-Diethyl 2-(acetylamino-15N)propanedioate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO15NHCH(CO2C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
218.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
bp
185 °C/20 mmHg (lit.)
mp
95-98 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCOC(=O)C([15NH]C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H15NO5/c1-4-14-8(12)7(10-6(3)11)9(13)15-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)/i10+1
Clave InChI
ISOLMABRZPQKOV-DETAZLGJSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)