466948
1-(p-Tolylsulfonyl)pyrrole
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
99-102 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cccc2
InChI
1S/C11H11NO2S/c1-10-4-6-11(7-5-10)15(13,14)12-8-2-3-9-12/h2-9H,1H3
Clave InChI
OXWIEWFMRVJGNY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)