Merck
269964
Sigma-Aldrich
4-Nitroindole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
205-207 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-10(12)8-3-1-2-7-6(8)4-5-9-7/h1-5,9H
Clave InChI
LAVZKLJDKGRZJG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Nitroindole was used in the synthesis of 1,3,4,5-tetrahydropyrrolo-[4,3,2-de]quinoline.
Reactant for preparation of:
  • Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
  • Meridianin derivatives as protein kinase (PKC) inhibitors and vitro antiproliferative agents
  • Anti-angiogenic agents
  • Sodium-dependent glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors for the management of hyperglycemia in diabetes
  • Biologically active indoles
  • CGRP receptor antagonists
  • Nucleosides
  • CB2 cannabinoid receptor ligands
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Efficient Synthesis of 1, 3, 4, 5-Tetrahydropyrrolo-[4, 3, 2-de] Quinoline.
Synthetic Communications, 25(5), 681-690 (1995)