136603
1-Ethyl-2-methylindole
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
159.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.587 (lit.)
bp
266-267 °C (lit.)
densidad
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCn1c(C)cc2ccccc12
InChI
1S/C11H13N/c1-3-12-9(2)8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-8H,3H2,1-2H3
Clave InChI
XMOWAIVXKJWQBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
1-Ethyl-2-methylindole may be used in synthesis of hetrocyclic indole compounds.
Reactant for preparation of:
- (2-hydroxyethyl)ammonium salts of 1-R-indol-3-ylsulfanyl(sulfonyl)alkanecarboxylic acids as potential immunomodulators
- Three-bladed propeller-shaped molecules
- Potential non-steroidal aromatase inhibitors
- Antimycobacterial agents
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?