128325
2-(N-Ethyl-N-m-toluidino)ethanol
98%
Sinónimos:
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-m-toluidine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.555 (lit.)
bp
114-115 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadena SMILES
CCN(CCO)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C11H17NO/c1-3-12(7-8-13)11-6-4-5-10(2)9-11/h4-6,9,13H,3,7-8H2,1-2H3
Clave InChI
KRNUKKZDGDAWBF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
298.4 °F - DIN 51758
Punto de inflamabilidad (°C)
148 °C - DIN 51758
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?