Merck
光伏和太阳能电池
将光能转换成电能的小型太阳能电池的图示
太阳能光伏技术可在原子水平将光能转换成电能。光电效应可让特定半导体材料吸收太阳光粒子或光子,释放出电子。光伏电池利用可见光发电;而太阳能电池不仅吸收可见光,还会吸收全光谱太阳光,并将太阳辐射转换成可用能源。作为安全、可持续和高效的能源,从电动车(EVs)和太阳能屋顶,到泵水和脱盐淡化系统,光伏和太阳能电池系统可用于多种类型装置的并网或离网发电。  
光伏电池使用层状半导体材料作为PN结,将光子形式的光能转换为电子形式的电流。PN结是p型半导体(电子受主材料)和n型半导体(电子施主材料)之间的交界面。n型半导体吸收光子后释放电子,产生游离电子和电子-空穴对。带负电的电子被p型材料吸引,而带正电的空穴被n型材料吸引。如果有闭合电路连接到电极,游离电子会流经电路形成电流和电压,直至与p型材料中的电子空穴重新结合。
      Something went wrong, please try again.
      推荐类别
      单手握住一块蓝色太阳能电池薄板放在阳光下。
      太阳能材料
      我们可以为您提供功能强大且稳定的太阳能材料,包括钙钛矿、量子点和无铅替代品,以提高可再生能源应用的功率转换效率。 
      查看产品
      高纯度盐在培养皿中形成生动M字样
      高纯度盐
      我们提供各种高纯度盐类,包括硝酸盐、草酸盐、卤化物、硫酸盐、碳酸盐和醋酸盐。有无水和水合两种形式。 
      购买产品
      液相沉积和气相沉积是用于制作先进精密薄膜和涂层的两条合成途径。
      液相和气相沉积前体
      我们的优质溶液沉积和气相沉积前体非常适合用于...
      查看产品
      在抽象背景下漂浮的球形金纳米粒子的电脑图示
      无机和金属纳米材料
      我们提供全面的无机和金属纳米材料、 功能化纳米粒子和纳米材料试剂盒产品,可满足您的各种研究需求。
      购买产品
      光伏系统的效率因光伏电池技术和所用半导体材料类型而异。第一代太阳能电池由无机多晶和单晶材料构成。随着有机电子学和材料的飞跃发展,光伏技术随之大幅进步。
      有机太阳能电池轻质柔性,可在在氧化铟锡(ITO)或氟掺杂氧化锡(FTO)等透明导电薄膜上,利用高性能聚合物给体富勒烯和非富勒烯受体(NFAs)通过低温溶液法经济地生产。有机空穴传输材料(HTMs)的出现,使得高性能钙钛矿太阳能电池成为更高效的替代太阳能采集方法。
      钙钛矿太阳能电池通常使用有机无机杂化材料作为光活性层,凭借转换效率高、成本低和生产简便等优势成为发展最快的商用太阳能技术。铅卤化物钙钛矿的转换效率最高,是发展最快的太阳能电池技术。 
      文档搜索
      想要了解更具体的信息?
      访问我们的文档搜索工具,搜索数据说明书、证书和技术文档。
      查找相关文档