分子信标是一种寡核苷酸探针(30-50 个碱基的短单链核酸序列),用于分子生物学和遗传学研究。它们设计为侧接间接重复序列的独特序列,从而形成茎环结构,使 5' 和 3' 末端保持接近。分子信标探针与靶标杂交后会发出荧光。这些结构化探针具有高度敏感性和序列特异性,用于qPCR和体外研究中的序列检测。
图 1.分子信标工作原理
分子信标应用
- SNP检测
- 等位基因鉴别
- 病原体检测
- 多重测定(Multiplexing)
- 病毒含量定量
- 基因表达分析
- 基因拷贝测定
- 终点基因分型
- 体外定量或检测
保证产量 | |||
---|---|---|---|
保证 OD 产量 | 近似 nmol | 近似 µg | 大约的 反应数 |
1 | 3 | 32 | 600 |
3 | 9 | 96 | 1,800 |
5 | 15 | 160 | 3,000 |
10 | 30 | 320 | 6,000 |
*估计值基于1OD 3nmol或 32μg和25μl反应200nM(5.0 pmol/反应)。估计值基于30个碱基的平均序列长度。
下面列出了最常见的荧光团和淬灭分子组合:
光谱性质表 | |||
---|---|---|---|
染料 | 最大 EX(nm) | 最大 EM(nm) | 相容的 淬灭剂 |
6-FAM™ | 495 | 520 | BHQ™-1, DABCYL |
JOE™ | 529 | 555 | BHQ™-1, DABCYL |
TET™ | 521 | 536 | BHQ™-1, DABCYL |
HEX™ | 535 | 556 | BHQ™-1, DABCYL |
Cyanine 3 | 549 | 566 | BHQ™-2, DABCYL |
ROX™ | 586 | 610 | BHQ™-2, DABCYL |
TxRd (Sulforhodamine 101-X) | 597 | 616 | BHQ™-2, DABCYL |
Cyanine 5 | 646 | 669 | BHQ™-3, DABCYL |
Cyanine 5.5 | 675 | 694 | BHQ™-3, DABCYL |
发货计划 | ||||
---|---|---|---|---|
含量(OD) | 1 | 3 | 5 | 10 |
标准染料分子信标 | 5 天 | 5 天 | 5 天 | 5 天 |
带标准染料的锁核酸分子信标 | 7 天 | 7 天 | 7 天 | 7 天 |
带后合成染料的分子信标,带有/不带锁核酸 | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 |
*由于国际过境、通关延误等原因,交货时间可能较长。大型项目将根据客户的项目需要安排在交货时间表中。
抱歉,发生了意外错误
Network error: Failed to fetch
相关产品类别
- 定制及预设计DNA寡核苷酸和qPCR探针
我们的定制DNA寡核苷酸(引物、qPCR探针、板装高通量DNA和NGS接头)严格遵循ISO 9001和ISO 13485质量体系,是研究和商业应用共同的理想之选。
- 定制及预设计RNA寡核苷酸、siRNA双链体和对照
齐全的定制和预设计RNA寡核苷酸、miRNA、esiRNA、siRNA双链体和对照产品线,规格多样,并严格遵循ISO 9001和ISO 13485有关研究或商业应用的质量体系而生产。