Merck
主页高级基因编辑单独基因的shRNA
单独基因的shRNA
我们全面的shRNA产品系列现包括近200,000个预克隆的shRNA构建体,靶向超过22,500个人类基因和20,000个小鼠基因。每个基因均由靶向该基因序列中不同区域的多种载体构建体代表。每个shRNA均被克隆到pLKO.1慢病毒载体中,每个构建体都进行了序列验证以确保与靶基因匹配。每一种克隆都提供冷冻细菌甘油原液、质粒质粒DNA和慢病毒转染颗粒形式选择。
TRC2含有超过127,000个克隆,靶向超过15,000个人类基因和近13,000个小鼠基因。TRC2独家涵盖了4,000 多个基因!TRC2载体包含WPRE(土拨鼠转录后调控元件),据文献记载可促进RNA处理并增强病毒和shRNA RNA的核输出,可能导致包膜细胞的病毒滴度增加,并增强靶细胞中的 shRNA 表达。每个shRNA均被克隆到TRC2-pLKO慢病毒载体中,每个构建体都进行了序列验证以确保与靶基因匹配。TRC2 克隆还提供冷冻甘油原液形式、纯化质粒 DNA 形式或慢病毒转导颗粒形式选择。
尝试全新改版MISSION® shRNA订购界面!客户登录后现可:
  • 查看克隆专用验证信息
  • 自行创建克隆集
  • 在线定制病毒和 DNA 克隆
搜索基因
找到您感兴趣的特定基因的 shRNA 克隆。要搜索 shRNA 靶标,请在搜索框中输入基因名称、符号、替代符号、同源物、登录号、RefSeq、TRC 编号或基因 ID 编号,然后在结果中查找 shRNA 链接。带有红色立方体“验证”符号的基因表示克隆经过验证,经证在一种或多种细胞系中的具有 70% 或更高的 mRNA 水平敲低效率。
我们保证,在 shRNA 详情页面上描述的针对靶基因建立的指定数量克隆(数目不一,通常为5条克隆),至少会有一条克隆达到70%以上的靶基因敲低率。
联系我们
如需了解有关文库、定价和报价或其他方面的问题,请联系我们
MISSION 为Sigma-Aldrich Co. LLC的注册商标(标签许可证)。