在生物应用中,聚氨基酸可以帮助细胞和蛋白质附着在固体表面。在细胞培养中,多种细胞的正常附着、生长和发育都取决于附着因子和细胞外基质成分。尽管有些细胞能够合成这类成分,但大部分其他细胞仍需外源提供——尤其是在无血清培养物中生长时。为帮助促进细胞粘附、铺展、生长、形态、分化和迁移,我们提供了许多通过细胞培养测试的无菌聚氨基酸。在组织化学应用中,D-赖氨酸和L-赖氨酸的聚合物均用于包被玻片,促进细胞粘附。据报道,多聚-L-赖氨酸还可改善ELISA板的蛋白质包被。
我们提供多种分子量范围的多聚-D-赖氨酸和多聚-L-赖氨酸。多聚赖氨酸可增强细胞膜的负离子和培养物表面附着因子的正离子间的静电相互作用。当它被吸附到培养表面后,会增加用于细胞结合的正电荷结合位点数量。
![Poly-lysine | Poly-D-Lysine | Poly-L-Lysine 多聚-L-赖氨酸是一种电荷增强剂,因此可用于包被许多表面。](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/cell-culture-and-analysis/cell-growth-and-maintenance/poly-l-lysine.gif)
多聚-L-赖氨酸是一种电荷增强剂,因此可用于包被许多表面。
多聚赖氨酸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 表单 | 分子 量 | 浓度 | 储存 温度 | 应用 | 货 号 |
多聚-L-赖氨酸 | 无菌过滤 | 70,000-150,000 | 0.01% | 2-8°C | 当使用0.5 mL的0.1 mg/m溶液覆盖5 cm2时,推荐其作为细胞培养基质。必须确定每种细胞系和应用的最佳附着条件。 | P4707 |
多聚鸟氨酸 | 无菌过滤 | 无菌过滤, 30,000-70,000 | 0.01% | 2-8°C | 当使用0.5 ml的0.1 mg/ml溶液覆盖25cm2时,推荐其作为细胞培养基质。 | P4957 |
多聚-L-赖氨酸 | 无菌过滤 | 150,000-300,000 | 0.01% | 2-8°C | 当使用0.5 ml的0.1 mg/ml溶液覆盖25cm2时,推荐其作为细胞培养基质。必须确定每种细胞系和应用的最佳附着条件。 | P4832 |
多聚-D-赖氨酸 | 冻干粉末,γ辐照灭菌 | 平均分子量30,000-70,000 | - | -20°C | 多聚赖氨酸,摩尔分子量>30,000,可用于促进细胞粘附到固体基质上 | P7280 |
多聚-L-赖氨酸 | 冻干粉末,γ辐照灭菌 | 30,000-70,000 | - | -20°C | 当使用0.5 ml的0.1 mg/ml溶液覆盖25cm2时,推荐其作为细胞培养基质。必须确定每种细胞系和应用的最佳附着条件。 | P9155 |
多聚-D-赖氨酸 | 冻干粉末,γ辐照灭菌 | 70,000-150,000 | - | -20°C | 多聚赖氨酸,摩尔分子量>30,000,可用于促进细胞粘附到固体基质上。 | P6407 |
多聚-L-赖氨酸 | 冻干粉末,γ辐照灭菌 | 70,000-150,000 | - | -20°C | 当使用0.5 ml的0.1 mg/ml溶液覆盖25cm2时,推荐其作为细胞培养基质。必须确定每种细胞系和应用的最佳附着条件。 | P6282 |
多聚-D-赖氨酸 | 冻干粉末,γ辐照灭菌 | >300,000 | - | -20°C | 多聚赖氨酸,摩尔分子量>30,000,可用于促进细胞粘附到固体基质上。 | P7405 |
多聚-L-赖氨酸 | 冻干粉末,γ辐照灭菌 | ≥300,000 | - | -20°C | 当使用0.5 ml的0.1 mg/ml溶液覆盖25cm2时,推荐其作为细胞培养基质。必须确定每种细胞系和应用的最佳附着条件。 | P5899 |
材料
抱歉,发生了意外错误
Network error: Failed to fetch