专为实验室打造的标签打印系统
实验室标记操作是一个易于出错和失败的重要流程。同事标记习惯的差异往往会形成一个样品无法找到和/或识别的工作环境。手写样品标签很大程度上依赖个人的书写整洁度,其字体大小或字数通常无法与标记系统保持一致。此外,实验室环境常见的刺激性化学溶剂和极端温度还可能会擦除或损坏正确标记的样品信息。
目前市面上的标签打印系统多数面向实验室外应用,无法适应实验室终端用户的需求。
MilliSentials™ 实验室标签打印系统提供实验室级标签、紧凑的WIFI连接打印机以及定制设计的实验室标签软件,构成一套完整的实验室标签解决方案。 这种实验室级标签能够承受-196°C(液氮)至100°C(沸水)的温度以及腐蚀性化学溶剂。此外,这类标签还可灵活适应各种实验室容器,包括微量离心管、皮氏培养皿、细胞培养平皿、试剂瓶等,无需为此购买多种尺寸的标签。定制软件可针对实验室容器来预制标签,从而在为特定试管和容器尺寸创建标签时消除无谓的猜测。一键添加预定义信息,创建、保存和分享常用标签模板并打印数据表,轻松地加速标记过程。
特点/优势
- 可耐受-196 °C(液氮)至100 °C温度条件的实验室级标签纸
- 可适应各种容器类型和尺寸的自适应标签纸,无需购买多种尺寸的标签纸*
- 直观、易用的热转印打印机,同时提供有线和无线两种连接选项
- 定制设计实验室软件,专门针对实验室容器预定义标签内容
- 具有数据表打印功能
- 可针对常用标签配置创建、保存和分享标签模板
- 可通过同一网络内的笔记本电脑、平板电脑或移动设备存取和打印标签**
**适用规格包括培养皿、离心板、0.5 – 0.6 mL试管、1.0-2.0 mL试管、试剂瓶、烧瓶、15 mL锥形管、50 mL锥形管、冷冻管、HPLC样品瓶等。
**访问打印机的设备必须与主机和打印机处在同一网络中。
常见问题 | |
---|---|
问题 | 答案 |
标签纸可耐受哪些化学品? | 水、乙醇、IPA、DMSO、甲醇、乙腈、漂白剂、丙酮、二甲苯、甲苯 |
标签纸可承受的温度范围是多少? | -196°C(液氮)至 100°C(沸水) |
可以打印条形码/二维码吗? | 不可以 |
可以在标签上手写内容吗? | 可以 |
可以打印彩色吗? | 不可以。为提供化学品耐受性,我们无法提供彩色打印选项。 |
可高压灭菌这些标签吗? | 可以。我们建议在 121°C 下保持30分钟。 |
可打印电子数据表吗? | 可以。电子数据表文件必须以CSV格式附加。 |
可以自行保存标签吗? | 可以,可在软件中构建和保存模板。 |
是否必须连接网络才能打印? | 是否必须连接网络才能打印?不必。可以使用有线(USB)连接设置打印机。还可使用以太网或无线网络连接进行打印。有关设置说明,请参阅用户指南。 |
是否可以通过移动设备? | 可以。移动设备(Android/iOS)必须与打印机和运行软件的主机连接到同一网络。也可使用移动设备设置打印机。有关说明,请参阅用户指南。 |
可以自行调整行数和字体大小吗? | 可以。每种容器尺寸存在两种格式。 |
系统可否兼容MAC/IOS设备? | 可以。有关设置说明,请参阅用户指南。 |
可以打印0.2 mL (PCR)试管标签吗? | 不可以 |
可以打印点洞标签(管顶标签)吗? | 不可以 |
该软件如何加速贴标过程? |
|
Network error: Failed to fetch