单位定义:一个单位的过氧化物酶在pH 6.0、20 ℃下,在20秒钟内从连苯三酚形成1.0毫克红陪酚。该单位等同于在25 °C每分钟~18 µM单位。
注意事项
有关危险和安全处理方法的信息,请参阅材料安全数据表。
所需试剂和设备
1.0 M磷酸氢钾溶液(货号:P8709)
1.0 M磷酸氢二钾溶液(货号:P8584)
比色皿和恒温分光光度计
制备说明(存储 / 稳定性)
使用超纯水(25 °C时 ≥ 18 MΩ×cm电阻率)制备试剂。
磷酸盐缓冲液(100 mM磷酸钾缓冲液,pH 6.0,20°C)— 加入17.36 mL的1.0 M磷酸氢钾溶液(货号P8709)。加入2.64 ml的1.0 M磷酸氢二钾溶液(货号P8584)并用超纯水调整至200 ml的终体积。用1 N KOH或1 N HCl在20℃下调节至pH 6.0。将磷酸盐缓冲液储存在冰上。
过氧化物溶液(0.50% [w/w] 过氧化氢[H2O2] 溶液)— 使用过氧化氢,30% (w/w) 溶液(货号H1009)在超纯水中制备1:60稀释液。
注意:制备新鲜稀释液用于对照和样品,并将溶液储存在加盖的4打兰小管中,置于冰上,避免暴露于空气。
连苯三酚溶液(5% [w/v] 连苯三酚溶液)— 用连苯三酚(货号254002)和超纯水在琥珀色(或用铝箔包裹的)小管中制备50 mg/mL溶液。
注意:现配现用,并将此溶液避光保存在冰上。
过氧化物酶溶液 — 在冷的磷酸盐缓冲液中制备10 mg/ml过氧化物酶溶液。在冷的磷酸盐缓冲液中制备含有0.45-0.75单位/ml过氧化物酶的工作溶液,现配现用。
注意:10 mg/ml原液可用于RZ因子测定。
操作流程
最终测定浓度 — 在3.00 mL反应混合物中,最终浓度为14 mM磷酸钾,0.027%(v/v)过氧化氢,0.5%(w/v)连苯三酚,和0.45-0.75单位过氧化物酶。
注意:一次只运行一个比色皿,因为最大速率出现在第一分钟。
1.移取以下试剂到合适的比色皿中:
试剂 | 空白样 (ml) | 检测1 (mL) | 检测2 (mL) | 检测3 (mL) |
---|---|---|---|---|
超纯水 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
磷酸盐缓冲液 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
过氧化物溶液 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
连苯三酚溶液 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
2.倒置混合,并在适当恒温的分光光度计中平衡至20 ℃约10分钟。
注意:所有比色皿可同时孵育,但一次只读取一个比色皿。
3.然后添加:
试剂 | 空白样 (ml) | 检测1 (mL) | 检测2 (mL) | 检测3 (mL) |
---|---|---|---|---|
磷酸盐缓冲液 | 0.1 | – | – | – |
过氧化物酶工作溶液 | – | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
4.立即通过倒置混合,并记录3分钟内的A420增量。对于所有测试和空白样,使用最大线性速率或0.5分钟间隔获取DA420/20秒。
适用性标准:DA420/20秒比率应在0.18-0.34之间。必要时可对酶浓度进行修改。
结果
计算
1.
式中:
3 = 测定的体积(以毫升计)
df = 稀释因子
12.0 = 1 mg/ml红陪酚在420 nm处的消光系数(内部测定)
0.1 = 使用的酶体积(以毫升计)
2.
3.
Network error: Failed to fetch
参考文献
04/17-1