酶联免疫吸附测定(ELISA)
ELISA通常在多孔微孔板中进行,属于分子生物学测定法,常用于多肽、蛋白和抗体等各种分子的检测和定量。这种测定方法可检测pg/mL水平的目标分子,同时在基础研究和疾病研究中发挥着重要的作用。
ELISA检测法:抗原-抗体相互作用
ELISA的基本分子成分通常包括酶偶联抗体、固定的目标分子和检测底物。ELISA获取数据的成功率和质量取决于抗体-抗原相互作用的亲和性和特异性,受多种因素影响,包括pH、温度和离子强度等。
推荐类别
探索如何在Luminex®仪器上可靠地开展MILLIPLEX®多重免疫测定,在确保稳健测定性能的同时不断扩展产品组合以满足您的各种生物标记物检测需求。
ELISA检测法
直接法ELISA先使用直接结合酶标板或间接结合捕获抗体的固定抗原,再使用抗原特异性酶联一抗和检测底物。
更常用的间接检测法先使用未偶联一抗,再使用特异性检测一抗的酶联二抗。间接法只有二抗与酶偶联,因而对目标抗原的免疫反应性更强。
直接和间接检测法之外,捕获或“夹心”检测法先使用额外的抗原捕获抗体结合微孔板表面,然后类似上述间接法使用一抗和酶联二抗。
相关文章
- Learn about the Conferma® ELISA development and manufacturing methods that provide strong sample detection and long-term assay and lot consistency, giving you confidence in your research.
- Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
- Troubleshoot and optimize ELISAs using this guide that includes solutions to some of the most common sources of problems for assay development.
- ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
- 了解抗体验证情况,包括抗体和靶标、物种验证、批次验证、应用验证、储存和处理、引用与质量控制的详细说明。
- 查看完整内容 (23)
相关实验方案
- 该文章提供了4种常用的ELISA实验方法:夹心法ELISA实验方法、磷酸化检测过程、EIA检测过程以及基于细胞的检测过程
- ELISA实验方案提供了进行间接ELISA和捕获ELISA的详细说明。了解进行夹心式ELISA和间接ELISA实验的推荐产品和技术信息。
- Cell Proliferation ELISA, BrdU (colorimetric) Protocol & Troubleshooting
- Protocol for the one-step, glutaraldehyde coupling method to conjugation alkaline phosphatase to antibodies and other proteins.
- 查看完整内容 (6)
查找更多文章和实验方案
我们可以提供哪些帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 [email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
更多支持
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.