按照EN ISO 6579-1标准进行沙门氏菌检测的操作程序
国际标准化组织(ISO)于2017年发布了新的EN ISO 6579-1标准,该标准规定了在食品生产链中检测沙门氏菌水平的方法。
与之前的ISO 6579:2002 + Amd 1:2007一样,最新的ISO 6579-1:2017涵盖了用于食品生产和处理的人类消费、动物饲料和环境样品的产品测试方法。
此外,现行的EN ISO 6579-1:2017标准还包括牛奶和奶制品的测试以及初级生产阶段的样品,例如动物粪便、灰尘和靴袜。
按照EN ISO 6579-1标准进行沙门氏菌检测的操作程序 |
---|
ISO 6579-1一览
- 包含三部分的EN ISO 6579标准中的的一部分(检测)取代了原来了EN ISO 6579:2004 + Amd 1:2007
- 现已纳入EN ISO 6785:2007(乳制品)方法的相关细节
- 初级生产阶段的样品添加至涵盖范围内
- 非选择性培养基的孵育温度范围扩展至34 – 38 °C
- 选择RVS或MSRV琼脂进行食品、动物饲料和环境样品的选择性富集
- 除XLD琼脂外,选择第二种分离培养基的说明
- 只需要一个疑似菌落便可确认(如果是阴性的话,还需要对4个样品进行测试)
- 可选:直接来自于选择性平板的良好分离菌落的生物化学确认
- β-半乳糖苷酶和吲哚试验变为可选试验,已省略Voges-Proskauer反应
- 对伤寒沙门氏菌和副伤寒沙门氏菌的检测进行了描述
- 对培养基的性能测试进行了深入研究
作为全球领先的食品、饮料和水微生物脱水颗粒和即用型培养基供应商,我们密切跟踪并支持提高消费者信心和安全性的相关标准的制定。
我们的GranuCult®颗粒状培养基、即用型包装的Readybag®预称量颗粒状培养基、ReadyPlate™ 和ReadyTube®用型培养基均符合EN ISO 11133:2014标准。有关符合其他参考标准的所有信息均显示在产品标签和我们网站上所提供的产品技术信息中。
EN ISO 6579-1合规性
我们已实施EN ISO 6579-1中描述的所有要求。我们提供ISO 6579-1中描述的以下培养基和附件:
试剂
Loading
培养基和肉汤