Merck
食盐中的碘
试剂
产品编号 105445 碘化锌淀粉溶液
产品编号 100716 分析用硫酸 25 %
产品编号 116754 分析用水
测量范围
0.50 - 3.00 mg/L 碘酸盐在 10 mm 且 585 nm可用的比色管中
含有 25 - 30 mg/kg of 碘酸钾的含碘食盐。添加这种物质是为了预防甲状腺碘缺乏症。成年人每日碘推荐剂量为 150 - 200 mg。
样品制备
样品需在 105 °C下干燥至恒重,取 10 g 溶于水中,转移至 100-mL 容量瓶中定容至刻度,以供分析使用。
分析方法
加入1.0 mL 碘化锌淀粉溶液和 0.20 mL 硫酸 25 % 至 20 mL 样品中。静置10分钟后,再次在585 nm下用10 mm 矩形比色管测量含等量分析用水和试剂的空白样品。
计算
碘酸盐含量以 mg/kg 为单位 = 分析值以 mg/l 为单位 x 10
表1.光度计 SQ 118设置参数表
未在仪器的存储器中设置方法,并使用光度计SQ118测量吸光度值时的计算:
材料