用酞衍生物进行光度法测定
仪器和试剂:
货号173016 Spectroquant® 可见光分光光度计 Prove 100 或
货号173017 Spectroquant® 紫外/可见光分光光度计 Prove 300 或
货号173018 Spectroquant® 紫外/可见光分光光度计 Prove 600 或
货号114946 矩形比色管 10 mm 和/或
货号114947 矩形比色管 20 mm 和/或
货号114944 矩形比色管 50 mm
货号.100049 Spectroquant® 钙测试
货号116754 分析用水
样品制备:
将 100 mL 啤酒注入 600 mL 烧杯中。用磁力搅拌器搅拌1 小时排出 CO2 。此外,您还可以使用超声波水浴达到此目的。注意!强烈发泡。
稀释步骤:
含有超过 4.00 mg/l Ca的样品必须根据下表用分析用水稀释。
因此移取 x mL 液体至 100-mL 容量瓶并用分析用水定容至刻度线
(= 稀释啤酒样品)。
分析:
用上述方法中的测试试剂盒对比空白试剂(分析用水(代替啤酒)+试剂)测量CA含量。
该方法在 Prove 仪器上进行了预设,但每批均需校准。
详情见Prove手册。
建议在整个测量范围内进行 5 - 10 个测量点的校准。
应使用标准溶液定期检查校准。