Merck
主页光度法和反射法分析方法:分析质量保证,总氯标准品
分析方法:分析质量保证,总氯标准品
试剂:
货号102426  氯胺 T,分析级
货号116754  水,分析级
标准溶液制备:
用分析级水将 4.00 g 氯胺 T 溶解于经过校准或合格检查的 1000 ml 容量瓶中,然后用分析级水补足至标记。根据本程序制备的原液浓度为 1000 mg/l 总氯。
通过相应稀释此原液可以制备其他研究浓度。
稳定性:
如果储存在阴凉处(冰箱),原液和稀释后的研究溶液可稳定保持 1 天。