Merck
HPLC Analysis of Naproxen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
HPLC Analysis of Naproxen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V application for HPLC
材料
分析柱
产品编号
说明
价格
Astec® CHIROBIOTIC® V 手性 HPLC 色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準品
产品编号
说明
价格
萘普生
meets USP testing specifications
萘普生 钠
meets USP testing specifications
萘普生 钠
98.0-102.0%
氧萘丙酸
VETRANAL®, analytical standard
(S)-(+)-6-甲氧基-α-甲基-2-萘乙酸
98%
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] 0.1% triethylamine, pH 7.0; [B] THF; (90:10, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
2 μL
sample
5 mg/mL in methanol