Merck
HPLC Analysis of Methyl Phenyl Sulfoxide Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
HPLC Analysis of Methyl Phenyl Sulfoxide Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG application for HPLC
材料
分析柱
产品编号
说明
价格
Astec® CHIROBIOTIC® TAG 手性 HPLC色谱 柱
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準品
产品编号
说明
价格
甲基苯基亚砜
≥97%
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase
methanol
flow rate
0.48 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 220 nm
injection
10 μL
sample
1 mg/mL in mobile phase