Merck
HPLC Analysis of Methionine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2
HPLC Analysis of Methionine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2 application for HPLC
材料
分析柱
产品编号
说明
价格
Astec® CHIROBIOTIC® T2手性 HPLC色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準品
产品编号
说明
价格
DL-甲硫氨酸
≥99%
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile; (25:75, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 220 nm