HPLC Analysis of Benzodiazepines on Ascentis® Express C18, Acetonitrile Mobile Phase
材料
分析柱
产品编号
说明
价格
標準
产品编号
说明
价格
CONDITIONS
column
Ascentis Express C18, 10 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile; (66:34, A:B)
flow rate
0.6 mL/min
column temp.
35 °C
detector
UV, 250 nm
injection
2 μL
sample
0.1 g/L each in 20% methanol